Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas separertrattar med massiv glasplugg och gradering
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
50 ml
500 ml
1000 ml
missing translation for 'unitSize'
Paket med 2
Description
- Cylindrisk form med rakt utloppsrör
- Med NS-hylsa och PE-propp
- Med fast glasplugg
- Med skruvgängshållare
- Med våg
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Graderad | Ja |
| Inkluderar | Massivt glasplugg och gängfäste |
| Examen | 2mL |
| Lednummer | 29/32 NS Sockel |
| Vikt (metrisk) | 0.10000kg |
| Produkttyp | Separerande tratt |