Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas separertrattar med massiv glasplugg och gradering
Produktkod. 10719501
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10719501 500 ml Paket med 2
10018360 1000 ml Paket med 2
10579571 50 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10719501 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 04022058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1975.00 SEK
    1241.76 SEK / Paket med 2
    Save 733.24 SEK
    37% Av
Beräknad leverans: 22-02-2027
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas-separeringstrattar med fast glasplugg och gradering används i vätske-vätskeextraktioner för att separera komponenterna i en blandning i oblandbara lösningsmedelsfaser med olika densiteter.
  • Cylindrisk form med rakt utloppsrör
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • Med fast glasplugg
  • Med skruvgängshållare
  • Med våg
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material Borsilikatglas
Graderad Ja
Inkluderar Massivt glasplugg och gängfäste
Examen 10mL
Lednummer 29/32 NS Sockel
Produkttyp Separerande tratt