Läs mer
Kimble Chase™ Borosilikatglasflaskor utan lock
Volym (metrisk):
1 ml
4 ml
24 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Beskrivning
- Vanlig toppdesign
- Lab förpackningsmängder
- Tillverkad av 51 expansionsborosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass B krav
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 ml |
| nr per ärende | 1440 |
| Antal per förpackning | 144 |