Läs mer
Kimble Chase™ Borosilikatglasflaskor med skal
Volym (metrisk):
2 ml
44 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 44 ml |
| nr per ärende | 432 |
| Antal per förpackning | 144 |
| Förslutningstyp | Öppna Bottenpluggen |