Läs mer
Fisherbrand™ Soda Lime Glas Kort Stjälk Tratt
Produktkod. 10123682 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
75 mm
80 mm
100 mm
120 mm
Diameter (metrisk) skaft:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
12 mm
17 mm
Längd (metrisk) skaft:
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
80 mm
85 mm
110 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Diameter (metrisk) skaft Längd (metrisk) skaft unitSize
10123682 100 mm 12 mm 110 mm Paket med 10
10082252 120 mm 17 mm 120 mm Paket med 10
10710105 30 mm 6 mm 35 mm Paket med 10
10042222 35 mm 7 mm 40 mm Paket med 10
10720295 45 mm 7 mm 50 mm Paket med 10
10730295 50 mm 7 mm 50 mm Paket med 10
10124352 55 mm 8 mm 60 mm Paket med 10
10134352 60 mm 8 mm 65 mm Paket med 10
10082242 75 mm 9 mm 80 mm Paket med 10
10767414 80 mm 9 mm 85 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10123682
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av soda lime glas. Fisherbrand™ Soda Lime Glass Short Stem Funnel är mindre sannolikt att täppas till när tjockare ämnen trattas.
  • Tillverkad av Soda Lime glas.
  • Kort stamtratt
  • Mindre sannolikhet att täppas till när tjockare ämnen transporteras.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 100 mm
Diameter (metrisk) skaft 12 mm
Material Soda Lime Glas
Höjd (metrisk) 175 mm
För användning med (applikation) Idealisk för filtreringstillämpningar i laboratoriet
Längd (metrisk) skaft 110 mm