Läs mer
Fisherbrand™ Soda Lime Glas Kort Stjälk Tratt
Produktkod. 10134352 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
75 mm
80 mm
100 mm
120 mm
Diameter (metrisk) skaft:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
12 mm
17 mm
Längd (metrisk) skaft:
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
80 mm
85 mm
110 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10134352
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av soda lime glas. Fisherbrand™ Soda Lime Glass Short Stem Funnel är mindre sannolikt att täppas till när tjockare ämnen trattas.
  • Tillverkad av Soda Lime glas.
  • Kort stamtratt
  • Mindre sannolikhet att täppas till när tjockare ämnen transporteras.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 60 mm
Diameter (metrisk) skaft 8 mm
Material Soda Lime Glas
Höjd (metrisk) 110 mm
För användning med (applikation) Idealisk för filtreringstillämpningar i laboratoriet
Längd (metrisk) skaft 65 mm