Läs mer
Fisherbrand™ Soda Lime Glas Kort Stjälk Tratt
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
75 mm
80 mm
100 mm
120 mm
Diameter (metrisk) skaft:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
12 mm
17 mm
Längd (metrisk) skaft:
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
80 mm
85 mm
110 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 30 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 6 mm |
| Material | Soda Lime Glas |
| För användning med (applikation) | Idealisk för filtreringstillämpningar i laboratoriet |
| Längd (metrisk) skaft | 35 mm |