Läs mer
Scientific Glass Labs™ Borosilikatglaskulor
Produktkod. 12848353
Change view
Diameter (metrisk):
3 mm
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
12848353 3 mm 500g
1 options
Produktkod. 12848353 Leverantör Scientific Glass Labs™ Leverantörsnummer GS/3
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med destillationskolonner. Borosilikatglaskonstruktion.
  • Borosilikatglaskonstruktion
  • Levereras i 500 grams påse redo att användas
  • För användning med destillationskolonner
Specifikationer
Typ Pärlor
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) 3 mm
För användning med (utrustning) Destillationskolonner
Kvantitet 500 g/påse