Läs mer
Wheaton™ Spinnerkolv av borosilikatglas
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
3 L
6 L
Produkttyp:
Endast kolv
Spinnerkolv
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Har ett justerbart skovelblad som inte sticker ut genom locket, för större turbulens. Den nedre fördjupningen i 125 ml och större kolvar förhindrar krossning av celler. 500 ml och större enheter har 45 mm sidoarmar som kan användas som praktiska ventiler och portar. Alla kolvar ger ett headspace-förhållande på 1:1 eller mer för att ge maximal ytgräns mellan kultur och kärletmosfär. Enheten består av glaskolv, PTFE och glaspumphjulsenhet, och PTFE och silikonfodrad lock. Hela enheten kan autoklaveras. Valfria ersättningsaxlar i rostfritt stål finns tillgängliga för varje kärl. Storlekarna 125 ml till 1 000 ml graderas i steg om 50 ml. 3 000 ml till 8 000 ml graderas i steg om 500 ml. 25mL och 50mL är ograderade. För mikrobärar- och suspensionskulturer såsom insektsceller, hybridom och anpassade cellinjer.
Notera: Bilden är endast representativ. Den faktiska storleken kan variera.
Notera: Bilden är endast representativ. Den faktiska storleken kan variera.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 3 L |
| Material | Borsilikatglas |
| Inkluderar | Dubbla sidoarmar |
| Produkttyp | Endast kolv |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Wheaton™ Spinnerkolv av borosilikatglas >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering