Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Separeringstrattar Enl. till Squibb, med PTFE-kontakt
Produktkod. 10415431
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10415431 500 ml -
10078420 1000 ml Paket med 2
10424111 2000 ml Varje
10567541 100 ml Paket med 2
10633161 250 ml Paket med 2
10567351 50 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10415431 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 04014158
Beräknad leverans: 04-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning i vätske-vätskeextraktioner för att separera komponenter. Lenz Laborglasinstrumente™ Separeringstrattar Acc. till Squibb, med PTFE Plugg är tillverkade av hållbara DURAN™ borosilikatglas.
  • Utan skala
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • Med gänghållare
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material Borsilikatglas
Kvantitet 2 förpackning
Proppmaterial Polyeten