Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Separeringstrattar Enl. till Squibb, med PTFE-kontakt
Produktkod. 10424111
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10424111
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04014173
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning i vätske-vätskeextraktioner för att separera komponenter. Lenz Laborglasinstrumente™ Separeringstrattar Acc. till Squibb, med PTFE Plugg är tillverkade av hållbara DURAN™ borosilikatglas.
  • Utan skala
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • Med gänghållare
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Material Borsilikatglas
Proppmaterial Polyeten