Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb separertrattar med PTFE-plugg, skala
Beskrivning
- Med NS-hylsa och PE-propp
- med PTFE-kontakt
- med gänghållningsanordning
- med skala (ca volym /ml)
- material: borosilikatglas 3.3
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Kvantitet | 2 förpackning |
| Proppmaterial | Polyeten |