Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb separertrattar med massiv glasplugg
Produktkod. 10149930
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10149930 500 ml Paket med 2
10159930 1000 ml Paket med 2
10271721 100 ml Paket med 2
10231821 250 ml Paket med 2
10242151 2000 ml Varje
12018538 50 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10149930 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 04010058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1630.00 SEK
    902.35 SEK / Paket med 2
    Save 727.65 SEK
    44% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Tillverkad av DURAN™ borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb separertrattar med massiv glasplugg används för att separera två oblandbara vätskor med olika densiteter
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • utan skala, med massiv glasplugg
  • med gänghållningsanordning
  • material: borosilikatglas 3.3
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material Borsilikatglas
Kvantitet 2 förpackning
Proppmaterial Polyeten