Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb separertrattar med massiv glasplugg
Produktkod. 10231821
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10231821
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04010049
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av DURAN™ borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb separertrattar med massiv glasplugg används för att separera två oblandbara vätskor med olika densiteter
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • utan skala, med massiv glasplugg
  • med gänghållningsanordning
  • material: borosilikatglas 3.3
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
Porositet 4.0 mm
Porstorlek Ja
Kvantitet 2 förpackning
Proppmaterial Polyeten