Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb separertrattar med massiv glasplugg
Produktkod. p-8005975
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10159930
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04010070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av DURAN™ borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb separertrattar med massiv glasplugg används för att separera två oblandbara vätskor med olika densiteter
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • utan skala, med massiv glasplugg
  • med gänghållningsanordning
  • material: borosilikatglas 3.3
Specifications
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Material Borsilikatglas
Kvantitet 2 förpackning
Proppmaterial Polyeten