Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb separertrattar med massiv glasplugg, skala
Produktkod. 11892642
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11892642 250 ml Paket med 2
11886204 2000 ml Varje
11812652 1000 ml Paket med 2
11882642 100 ml Paket med 2
11802652 500 ml Paket med 2
11872642 50 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11892642 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 04012049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1600.00 SEK
    834.37 SEK / Paket med 2
    Save 765.63 SEK
    47% Av
Beräknad leverans: 02-11-2026
För användning i vätske-vätskeextraktioner för att separera komponenter. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb separertrattar med massiv glasplugg, skala är tillverkade av hållbara DURAN™ glas.
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • Skala på ca. volym/ml
  • Med gänghållare
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Borsilikatglas
Kvantitet 2 förpackning
Proppmaterial Polyeten