Läs mer
Hamilton™ Shimadzu™ Sprutor
Produktkod. 11580092
Change view
Volym (metrisk):
5μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11580092 5μ L Varje
1 options
Produktkod. 11580092 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 202630
Beräknad leverans: 07-10-2026
Möjliggör automatisk införande av prover i gaskromatografens injektor.
  • Förbättrar reproducerbarhet och hastighet
  • Anpassad för exakt passform till Shimadzu autosampler modeller AOC-14 , AOC-17 och AOC-20
  • 5 μL volym
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Borsilikatglas, Rostfritt stål, Stål (kolv)
Beskrivning Gassteriliserbar
Nålmätare 22s G
Diameter (metrisk) inre nål 0.13 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.71 mm
För användning med (applikation) Vätske- eller gasprovtagning
Produkttyp Microliter Spruta
Max. Tryck 2000 psig (137,9 bar)
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Modell 75
Min. Temperatur (metrisk) 20 °C
Kvantitet 1 st.
Volym (metrisk) 5μ L
Längd (metrisk) nål 43 mm
Nålpunktstil 2
För användning med (utrustning) Shimadzu AOC 14, 17 och 20 Autosampler
Anslutningstyp Avtagbar