Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Reservglasnycklar
Produktkod. 12474761
Change view
Pluggborrning:
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggborrning Förpackningsstorlek
12474761 4 mm Varje
1 options
Produktkod. 12474761 Leverantör Pyrex Leverantörsnummer SSD104K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00 SEK
    273.28 SEK / Paket med 1
    Save 67.72 SEK
    19% Av
I lager
Tillverkad av borosilikatglas
  • Ersättningsnycklar för SSD: seriestoppkranar
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Levereras komplett med nyckelhållare
Specifikationer
Typ Reservglasnyckel
Pluggborrning 4 mm
Diameter (metrisk) 14.5 mm
Material Borsilikatglas