Läs mer
Cytiva Borosilikatglas Superloops
Produktkod. 11360112 Handla allt Cytiva Produkter
Volym (metrisk):
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11360112
Brand: Cytiva 18111382
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för införande av stora provvolymer i ett trycksatt vätske-LC-system. Cytiva Lifescience™ Borosilicate Glass Superloops fungerar tillsammans med 7-portsventiler.
  • Superloop kan användas i kombination med 7-portsventiler. De patenterade enheterna möjliggör kontrollerad laddning av stora prover, antingen i form av flera små injektioner eller en enda stor injektion. De kan också användas för att injicera pulser av en specifik buffertlösning.
  • Flexibel: injicera stora eller små provvolymer.
  • Hög reproducerbarhet och återhämtning.
  • Ingen gradientutspädning med inre rörlig tätning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 mL
Förpackningsmängd 1 vardera
Tryck 580 psi