Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ PerkinElmer Split / Splitless FocusLiner för AutoSystem XL (PSS-injektor)
Beskrivning
- Varje sats av liners testade för aktivitet
- Tillverkad av borosilikatglas
- Färgkodad med geometri för enkel identifiering
- För användning med PerkinElmer instrument
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1/Förp. |
| Längd (metrisk) | 86.2 mm |
| Produkttyp | GC Inlopp Liner |
| Diameter (metrisk) Inre | 2 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4 mm |