Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ PerkinElmer Split / Splitless FocusLiner för AutoSystem XL (PSS-injektor)
Produktkod. p-8014019
Kvantitet:
1/Förp.
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12944041
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 09210101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
  • Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med PerkinElmer instrument
Specifikationer
Kvantitet 1/Förp.
Längd (metrisk) 86.2 mm
Produkttyp GC Inlopp Liner
Diameter (metrisk) Inre 2 mm
Diameter (metrisk) Yttre 4 mm