Läs mer
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Tall Form Beaker
Produktkod. 11902213 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11902213 3000 mL Varje
1 options
Produktkod. 11902213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    384.05 SEK
    106.98 SEK / Paket med 1
    Save 277.07 SEK
    72% Av
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Includes graduations and a spout for easy pouring. Fisherbrand™ Borosilicate Glass Tall Form Beaker is available in a variety of sizes.
  • Borosilicate glass
  • Tall form
  • Graduated
  • With spout
  • Manufactured to ISO 3819, DIN 12331
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Translucent
Diameter (metrisk) Yttre 135 mm
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Material Borosilicate Glass
Avsluta Matte
Höjd (metrisk) 280 mm
Inkluderar Spout
Kvantitet 1 Ea.
Typ Beaker
Graderad Yes
Certifikat och efterlevnad ISO 3819, DIN 12331
skala White Graduated Scale
Stil Tall Form