Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglas högformade bägare
Produktkod. 11517412 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11517412
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Inkluderar gradering och en pip för enkel upphällning. Fisherbrand™ Borosilicate Glass Tall Form bägare finns i en mängd olika storlekar.
  • Borsilikatglas
  • Hög form
  • Graderad
  • Med pip
  • Tillverkad till ISO 3819, DIN 12331
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borsilikatglas
Avsluta Matte
Höjd (metrisk) 70 mm
Inkluderar Pip
Kvantitet 10 Pk.
Typ Bägare
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 3819, DIN 12331
skala Vit graderad skala
Stil Hög form