Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 54 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Avsluta | Matte |
| Höjd (metrisk) | 95 mm |
| Inkluderar | Pip |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |