Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglas högformade bägare
Produktkod. 15429093 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15429093 250 mL Paket med 10
15499083 50 mL Paket med 10
11517412 50 mL Paket med 10
15409093 100 mL Paket med 10
15419093 150 mL Paket med 10
15439093 400 mL Paket med 10
15449093 600 mL Paket med 10
15459093 800 mL Paket med 10
15469093 1000 mL Paket med 10
11597412 1000 mL Varje
15479093 2000 mL Varje
15489093 3000 mL Varje
11912213 5000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15429093
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Inkluderar gradering och en pip för enkel upphällning. Fisherbrand™ Borosilicate Glass Tall Form bägare finns i en mängd olika storlekar.
  • Borosilikatglas 3.3
  • Tall Form Examinerad med pip
  • Tillverkad till ISO 3819
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Yttre 60 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Avsluta Matte
Höjd (metrisk) 120 mm
Inkluderar Pip
Kvantitet 10 Pk.
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 3819
skala Vit graderad skala
Stil Hög form