Läs mer
Borosilikatglas högformade bägare
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Graderad
- Utan pip
- Hög form
- Genomskinligt borosilikatglas
- Matt finish
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 38mm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 69mm |
| Kvantitet | 10 förpackning |
| Typ | Bägare |
| Graderad | Ja |
| Stil | Hög form |