Läs mer
Cole-Parmer™ Härdningsbägare av borosilikatglas
Produktkod. 15315841 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15315841
Brand: Cole-Parmer™ 0377330
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bibehåll konstant provtemperatur med denna glasbägare
  • Härdande bägare i glas
  • Vätskemantlade borosilikatglaskärl har dubbelväggigt hölje för att cirkulera kall eller varm härdningsvätska
  • Slanganslutningar mäter 1,5 x 0,5 tum. (L x OD)
  • Anslut en konstant temperaturcirkulator för att upprätthålla provets temperatur
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 64 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) Yttre 5,1 tum
Diameter (engelska) Överst 4,25 tum
Diameter (metrisk) Yttre 13 cm
Diameter (metrisk) Överst 112 mm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) 12.7 ID. Slangar
Graduation Range 100 ml intervaller
Höjd (engelska) 8,5 tum
Höjd (metrisk) 21.6 cm
Etiketttyp Vit Write-On
Temperatur (engelska) Max. Drift 572 °F
Temperatur (metrisk) Max. Drift 300 °C
Typ Härdningsbägare i glas
Bredd (engelska) 7,91 tum.
Bredd (metrisk) 20.1 cm
Graderad Ja