Läs mer
BRAND™ Provrör av borosilikatglas
Produktkod. 10682961 Handla allt Brand Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
19 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10682961 19 mm Paket med 10
1 options
Produktkod. 10682961 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 114524
I lager
Inkluderar propp av polypropen. BRAND™ Provrör av borosilikatglas visar gradering av ungefärlig volym och inskriptioner i vit emalj med hög kontrast.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3.)
  • Inkluderar propp av polypropen
  • Gradering av ungefärlig volym och inskriptioner är avbildade i vit emalj med hög kontrast.
  • Underavdelningar: 0,5 ml
  • Väggtjocklek: cirka 1,2 mm
  • Levereras i förpackningar om 10 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Material Borsilikatglas
Förpackning 10 förpackning
Trådstorlek NS 14/23
Graderad Ja
Diameter (metrisk) 19 mm
Förslutningstyp Propp
Produkttyp Provrör