Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provrör av borosilikatglas, engångsbruk
Diameter (metrisk):
16 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- DIN 12395
- Utmärkt motståndskraft mot värmechock
- Autoklaveringsbar
- Glas typ I överensstämmer med USP/EP
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Väggtjocklek på 0,5 till 0,6 mm |
| Längd (metrisk) | 160 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Förpackning | 100 förpackning |
| Kantad | Ja |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttyp | Provrör |