Läs mer
Provrör av borosilikatglas
Produktkod. 13088393
Change view
Diameter (metrisk):
12 mm
18 mm
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) unitSize
13088393 12 mm 100 mm Paket med 100
13078393 12 mm 75 mm Paket med 100
13018403 18 mm 150 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13088393 Leverantör S Murray SAMCO Leverantörsnummer G032/03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.00 SEK
    625.78 SEK / Paket med 100
    Save 11.22 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 20-08-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 4142:2002
Längd (metrisk) 100 mm
För användning med Lämplig för alla vanliga laboratorieapplikationer
Inkluderar Fälg
Diameter (metrisk) 12 mm