Läs mer
Hirschmann™ Borosilikatglasprovrör, blå gradering
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
25 ml
Inkluderar:
NS 12/21 Polyetenpropp
NS 14/23 Polyetenpropp
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Med NS-mark
- Poly propp
- Blå examen
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Längd (metrisk) | 170 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Inkluderar | NS 12/21 Polyetenpropp |
| Förpackning | 10-pack |
| Kvantitet | 10-pack |
| Graderad | Ja |
| Diameter (metrisk) | 14 mm |
| Produkttyp | Provrör |