Läs mer
Hirschmann™ Borosilikatglasprovrör, blå gradering
Beskrivning
- Med NS-mark
- Poly propp
- Blå examen
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Längd (metrisk) | 205 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Inkluderar | NS 14/23 Polyetenpropp |
| Förpackning | 10-pack |
| Kvantitet | 10-pack |
| Graderad | Ja |
| Diameter (metrisk) | 17 mm |
| Produkttyp | Provrör |