Läs mer
Hirschmann™ Borosilikatglasprovrör, blå gradering
Produktkod. 11830522
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
25 ml
Inkluderar:
NS 12/21 Polyetenpropp
NS 14/23 Polyetenpropp
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar unitSize
11830522 25 ml NS 14/23 Polyetenpropp Paket med 10
11792293 20 ml NS 14/23 Polyetenpropp Paket med 10
11782293 10 ml NS 12/21 Polyetenpropp Paket med 10
13118029 20 ml NS 14/23 Polyetenpropp -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11830522 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 6420170
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provrör med exakt skala tillverkade av värmebeständig DURAN™ glas.
  • Med NS-mark
  • Poly propp
  • Blå examen
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Längd (metrisk) 215 mm
Material Borsilikatglas
Inkluderar NS 14/23 Polyetenpropp
Förpackning 10-pack
Kvantitet 10-pack
Graderad Ja
Diameter (metrisk) 18 mm
Produkttyp Provrör