Läs mer
Hirschmann™ Borosilikatglasprovrör, blå gradering
Produktkod. p-8011828
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
25 ml
Inkluderar:
NS 12/21 Polyetenpropp
NS 14/23 Polyetenpropp
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11792293
Brand: Hirschmann™ 6420166
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provrör med exakt skala tillverkade av värmebeständig DURAN™ glas.
  • Med NS-mark
  • Poly propp
  • Blå examen
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Längd (metrisk) 205 mm
Material Borsilikatglas
Inkluderar NS 14/23 Polyetenpropp
Förpackning 10-pack
Kvantitet 10-pack
Graderad Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Produkttyp Provrör