Läs mer
Kimble™ TITESEAL™ Glasflaskor
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Beskrivning
- Enkla toppar
- Tillverkad av 51 expansionsborosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass B krav
- Levereras i ett 144-pack
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | A |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 19 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 11 mL |
| Antal per förpackning | 144 |
| Stängningsmaterial | Plast |
| Förslutningstyp | Titeseal |
| Höjd (metrisk) | 65 mm |
| Kvantitet | 144 Pk. |