Specifikationer
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Kvantitet | 12 st |
| Stängningsstorlek | 20-400 |
| Höjd (metrisk) | 44 mm |