Läs mer
JG Finneran Associates™ Headspace-flaskor av borosilikatglas
Volym (metrisk):
6 ml
10 ml
20 ml
27 ml
Förslutningstyp:
Fasad kant Crimp
Platt, Crimp
Diameter (metrisk) Yttre:
22 mm
23 mm
30 mm
Höjd (metrisk):
38 mm
46 mm
60 mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Finns i klart borosilikatglas av typ I
- Med flat topp eller fasad kant 20 mm crimp top finish
- Flaskor används för att värma provet tills koncentrationen av vätske- och gasfasen är i jämvikt
- Ett prov tas sedan från gasfasen (headspace) för analys
- Flaska och förslutning bildar en tät försegling för noggrann analys med reproducerbara resultat
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 22 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 6 ml |
| För användning med (applikation) | Används för att värma provet tills koncentrationen av vätske- och gasfasen är i jämvikt. |
| Hals stil | Crimp |
| Antal per förpackning | 100 |
| Stängningsmaterial | Aluminium |
| Förslutningstyp | Fasad kant Crimp |
| Höjd (metrisk) | 38 mm |
| Visa mer |