Läs mer
Kimble Chase™ Bärnstensfärgade flaskor med lock och foder
Beskrivning
- Ambra glasflaskor
- Svarta fenolförslutningar med sluten topp med PTFE-beklädda vita gummifoder, omonterade
- Tillverkad av 51 expansionsborosilikat bärnstensfärgat glas som överensstämmer med USP Typ I krav
- Alternativa kepsar tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Svart |
| Material (liner) | White Rubber |
| Diameter (metrisk) Yttre | 21 mm |
| Material | Borosilikatglas (51 Expansion) |
| Volym (metrisk) | 16 mL |
| nr per ärende | 1152 |
| Antal per förpackning | 144 |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Förslutningstyp | Skruvlock (sluten topp) |
| Stängningsstorlek | 18-400 |
| Visa mer |