Läs mer
Karl Hecht™ Assistent™ Glas vägande båtar
Produktkod. 10268291
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10268291 3 ml Varje
10489621 10 ml Varje
10419061 6 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10268291 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 44248003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.29 SEK
    188.16 SEK / Paket med 1
    Save 226.13 SEK
    54% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
För enkel överföring av vätskor och pulver i laboratoriet. Karl Hecht™ Assistent™ Vägningsbåtar i glas är tillverkade av slitstarkt DURAN™ borosilikat 3,3 glas.
  • Finns i olika kapaciteter
  • Klart glas
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3 ml
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 70 mm
Produkttyp Vägningstratt