Läs mer
Karl Hecht™ Assistent™ Glas vägande båtar
Beskrivning
- Finns i olika kapaciteter
- Klart glas
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 80 mm |
| Produkttyp | Vägningstratt |