Läs mer
Karl Hecht™ Assistent™ Glas vägande båtar
Produktkod. 10489621
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10489621 10 ml Varje
10419061 6 ml Varje
10268291 3 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10489621 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 44248010
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För enkel överföring av vätskor och pulver i laboratoriet. Karl Hecht™ Assistent™ Vägningsbåtar i glas är tillverkade av slitstarkt DURAN™ borosilikat 3,3 glas.
  • Finns i olika kapaciteter
  • Klart glas
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 105 mm
Produkttyp Vägningstratt