Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglas vägtrattar
Produktkod. 11572902 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
10 ml
Höjd (metrisk):
70 mm
85 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11572902 3 ml 70 mm Varje
11582902 6 ml 85 mm Varje
11592902 10 ml 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11572902
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För in pulver via den rörformade skaftet. Fisherbrand™ Vägtrattar av borosilikatglas är idealiska för att väga små mängder pulver.
Idealisk för att väga små mängder pulver. Pulver kan införas via den rörformade skaftet.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3 ml
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 70 mm
För användning med (applikation) Idealisk för att väga små mängder pulver
Produkttyp Vägningstratt