Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att väga små mängder pulver |
| Produkttyp | Vägningstratt |