Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglas vägtrattar
Produktkod. p-8010086 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
10 ml
Höjd (metrisk):
70 mm
85 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11572902
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För in pulver via den rörformade skaftet. Fisherbrand™ Vägtrattar av borosilikatglas är idealiska för att väga små mängder pulver.
Idealisk för att väga små mängder pulver. Pulver kan införas via den rörformade skaftet.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3 ml
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 70 mm
För användning med (applikation) Idealisk för att väga små mängder pulver
Produkttyp Vägningstratt