Läs mer
Cytiva Borosilikatglas XK kromatografirör
Handla allt Cytiva Produkter
Total längd (metrisk):
20 cm
30 cm
40 cm
60 cm
70 cm
100 cm
400 cm
För användning med:
16/100 kolumner
16/20 Kolumner
16/40 Kolumner
16/70 kolumner
26/100 kolumner
26/20 Kolumner
26/40 Kolumner
26/70 kolumner
50/100 kolumner
50/20 kolumner
50/30 kolumner
50/60 kolumner
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med många organiska lösningsmedel förutom klorerade kolväten, aceton och andra ketoner, alifatiska estrar och fenol
- Lösningar som innehåller mer än 10 % NaOH, 10 % HCl, andra starka mineralsyror eller 5 % ättiksyra bör inte användas
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | 50/20 kolumner |
| Typ | XK Kolumnrör |
| Total längd (metrisk) | 20 cm |
| Material | Borsilikatglas |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 4 °C |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 60 °C |