Läs mer
Cytiva Borosilikatglas XK kromatografirör
Produktkod. p-8000201 Handla allt Cytiva Produkter
Total längd (metrisk):
20 cm
30 cm
40 cm
60 cm
70 cm
100 cm
400 cm
För användning med:
16/100 kolumner
16/20 Kolumner
16/40 Kolumner
16/70 kolumner
26/100 kolumner
26/20 Kolumner
26/40 Kolumner
26/70 kolumner
50/100 kolumner
50/20 kolumner
50/30 kolumner
50/60 kolumner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10069619
Brand: Cytiva 19011501
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kan användas i vattenlösningar och nästan alla organiska lösningsmedel som vanligtvis används vid vätskekromatografi av makromolekyler.
  • För användning med många organiska lösningsmedel förutom klorerade kolväten, aceton och andra ketoner, alifatiska estrar och fenol
  • Lösningar som innehåller mer än 10 % NaOH, 10 % HCl, andra starka mineralsyror eller 5 % ättiksyra bör inte användas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med 16/100 kolumner
Typ XK Kolumnrör
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
Total längd (metrisk) 100 cm
Material Borsilikatglas
Min. Driftstemperatur (metrisk) 4 °C
Max. Driftstemperatur (metrisk) 60 °C