Läs mer
Cytiva Borosilikat/Polyeterketon/Perfluorgummi/Nitrilbutadiengummi Superloops
Handla allt Cytiva ProdukterBeskrivning
- Superloop kan användas i kombination med 7-portsventiler. De patenterade enheterna möjliggör kontrollerad laddning av stora prover, antingen i form av flera små injektioner eller en enda stor injektion. De kan också användas för att injicera pulser av en specifik buffertlösning.
- Flexibel: injicera stora eller små provvolymer.
- Hög reproducerbarhet och återhämtning.
- Ingen gradientutspädning med inre rörlig tätning.
Specifikationer
Specifikationer
| Anslutningsstorlek (metrisk) | 1.58 mm |
| Storlek (metrisk) | 30 mm dia. x 130 mm L |
| För användning med (applikation) | Vattenlösningar och alkoholer |
| Max. Tryck | 40 bar |
| Temperatur (metrisk) Max | 4 °C till 40 °C |
| Längd (metrisk) | 130 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 30 mm |
| Volym (metrisk) | 10 mL |