Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikattornpyknometrar
Produktkod. 10758841
Change view
Halsstorlek:
NS 45/27
NS 60/27
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Halsstorlek Förpackningsstorlek
10758841 NS 45/27 Varje
10010491 NS 60/27 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10758841 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05660206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.00 SEK
    615.67 SEK / Paket med 1
    Save 86.33 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 14-01-2027
Tornpyknometrar gjorda av borosilikatglas.
  • Borsilikatglas
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Tower Pyknometer
Material Borsilikatglas
Produkttyp Tower Pyknometer
Halsstorlek NS 45/27