Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglastratt
Produktkod. 11572423 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
55 mm
75 mm
100 mm
155 mm
215 mm
Diameter (metrisk) skaft:
8 mm
9 mm
12 mm
19 mm
24 mm
Längd (metrisk) skaft:
60 mm
80 mm
110 mm
150 mm
180 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Diameter (metrisk) skaft Längd (metrisk) skaft unitSize
11572423 55 mm 8 mm 60 mm Paket med 10
11592423 100 mm 12 mm 110 mm Paket med 10
11512433 215 mm 24 mm 180 mm Varje
11502433 155 mm 19 mm 150 mm Varje
11582423 75 mm 9 mm 80 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11572423
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Vanligt glastratt tillverkad av borosilikatglas. Fisherbrand™ Borosilikatglastratt är idealisk för användning med kanalvätskor i laboratorieapplikationer.
Vanligt glastratt tillverkad av borosilikatglas.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 55 mm
Diameter (metrisk) skaft 8 mm
Material Borsilikatglas
Längd (metrisk) skaft 60 mm