Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglastratt
Produktkod. 11582423 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
55 mm
75 mm
100 mm
155 mm
215 mm
Diameter (metrisk) skaft:
8 mm
9 mm
12 mm
19 mm
24 mm
Längd (metrisk) skaft:
60 mm
80 mm
110 mm
150 mm
180 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Diameter (metrisk) skaft Längd (metrisk) skaft Förpackningsstorlek
11582423 75 mm 9 mm 80 mm Paket med 10
11592423 100 mm 12 mm 110 mm Paket med 10
11512433 215 mm 24 mm 180 mm Varje
11502433 155 mm 19 mm 150 mm Varje
11572423 55 mm 8 mm 60 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11582423
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vanligt glastratt tillverkad av borosilikatglas. Fisherbrand™ Borosilikatglastratt är idealisk för användning med kanalvätskor i laboratorieapplikationer.
Vanligt glastratt tillverkad av borosilikatglas.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 75 mm
Diameter (metrisk) skaft 9 mm
Material Borsilikatglas
Längd (metrisk) skaft 80 mm